4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56954-1G
PC56954-250MG
PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA
8900
CZK
APOSPC56954-1G
APOSPC56954-250MG
APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₆BrF₂NO₂S MW: 286.094 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18426223 CAS číslo: 1263274-99-2 |