Tisk…
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 8270 CZK
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO₂S
MW: 272,067 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409103
CAS číslo: 263349-74-2