2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56952-100MG
PC56952-1G
PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA
1240
CZK
APOSPC56952-100MG
APOSPC56952-1G
APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₆F₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25476529 CAS číslo: 1315611-68-7 |