Tisk…
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC56951-1G PC56951-250MG PC56951-5G
APOSPC56951-1GEA 12670 CZK
APOSPC56951-1G APOSPC56951-250MG APOSPC56951-5G
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19213737
CAS číslo: 878804-93-4