Tisk…

2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 15640 CZK
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415552
CAS číslo: 1261561-82-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR