Tisk…
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 16340 CZK
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₇F₇O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31700004
CAS číslo: 353273-04-8