Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56942-1G PC56942-250MG PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA 2820 CZK
APOSPC56942-1G APOSPC56942-250MG APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12400895
CAS číslo: 1135531-73-5