4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56940-1G
PC56940-250MG
APOSPC56940-1GEA
27910
CZK
APOSPC56940-1G
APOSPC56940-250MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11558920 CAS číslo: 1076197-55-1 |