2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56939-1G
PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA
18620
CZK
APOSPC56939-1G
APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31695610 CAS číslo: 2366994-37-6 |