(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56934-100MG
PC56934-1G
PC56934-250MG
APOSPC56934-100MGEA
18620
CZK
APOSPC56934-100MG
APOSPC56934-1G
APOSPC56934-250MG
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₀FN·ClH MW: 139,599 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27922430 CAS číslo: 1462885-81-9 |