Tisk…
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56925-1G PC56925-250MG PC56925-5G
APOSPC56925-1GEA 15110 CZK
APOSPC56925-1G APOSPC56925-250MG APOSPC56925-5G
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₂BrF₅O
MW: 288.997 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922590
CAS číslo: 1208076-48-5