Tisk…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 13230 CZK
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21233546
CAS číslo: 1480288-05-8