Tisk…
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 13230 CZK
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Vzorec: C₉H₆BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21233791
CAS číslo: 1498609-31-6