Tisk…
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56922-1G PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA 2900 CZK
APOSPC56922-1G APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₃BrClFO₂
MW: 277,474 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695607
CAS číslo: 2379918-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III