Tisk…
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 13230 CZK
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16743019
CAS číslo: 1249506-21-5