Tisk…
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 12730 CZK
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28100223
CAS číslo: 1404110-02-6