Tisk…
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 8700 CZK
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441875
CAS číslo: 229623-52-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III