Tisk…
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 15940 CZK
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746505
CAS číslo: 1807151-57-0