Tisk…
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 18620 CZK
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31742295
CAS číslo: 950726-72-4