Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 15710 CZK
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733866
CAS číslo: 1806838-95-8