Tisk…
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 23440 CZK
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₅FINO
MW: 253,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664913
CAS číslo: 2090794-57-1