Tisk…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56880-1G PC56880-250MG
APOSPC56880-1GEA 17360 CZK
APOSPC56880-1G APOSPC56880-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31689288
CAS číslo: 2151834-44-3