Tisk…
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 18620 CZK
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₇H₃BrF₃N₃
MW: 266,018 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664912
CAS číslo: 2151834-34-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III