Tisk…
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56872-1G PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA 18620 CZK
APOSPC56872-1G APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₇H₃F₃IN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31664911
CAS číslo: 2151834-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III