Tisk…
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 2650 CZK
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11096849
CAS číslo: 220583-40-4