Tisk…
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 10350 CZK
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696264
CAS číslo: 131747-67-6