Tisk…
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56856-1G PC56856-250MG PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA 14060 CZK
APOSPC56856-1G APOSPC56856-250MG APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737908
CAS číslo: 1507667-28-8
UN: 3261
ADR: 8,III