2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G
PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA
33400
CZK
APOSPC56851-1G
APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₇ClF₃N MW: 209.596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06212820 CAS číslo: 581813-20-9 UN: 2735 ADR: 8 III |