Tisk…
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 17360 CZK
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31654714
CAS číslo: 2244085-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II