Tisk…
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 18620 CZK
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Vzorec: C₉H₆BrFOS
MW: 261,111 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29430045
CAS číslo: 1569087-59-7