4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56843-1G
PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA
2900
CZK
APOSPC56843-1G
APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec:
C₉H₄BrF₃ MW: 249.027 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31654734 CAS číslo: 2244085-78-5 UN: 1993 ADR: 3 III |