Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56842-1G PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA 2900 CZK
APOSPC56842-1G APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21243959
CAS číslo: 1494947-64-6
UN: 1993
ADR: 3,III