Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 16340 CZK
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
MW: 249.027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30529953
CAS číslo: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3 III