Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 16340 CZK
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃
MW: 249,027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31689284
CAS číslo: 871126-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III