Tisk…
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 5290 CZK
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31654732
CAS číslo: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3,III