3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-ethynyl-1-fluorobenzene
PC56838-1G
PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA
16340
CZK
APOSPC56838-1G
APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Vzorec:
C₈H₄BrF Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD26395447 CAS číslo: 918487-39-5 UN: 1993 ADR: 3,III |