3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G
PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA
5430
CZK
APOSPC56837-1G
APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Vzorec:
C₈H₄BrF MW: 199,02 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31654731 CAS číslo: 1701568-15-1 UN: 1993 ADR: 3,III |