Tisk…
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56836-1G PC56836-250MG PC56836-5G
APOSPC56836-1GEA 1660 CZK
APOSPC56836-1G APOSPC56836-250MG APOSPC56836-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29046530
CAS číslo: 1693887-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III