4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56835-1G
PC56835-500MG
PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA
6620
CZK
APOSPC56835-1G
APOSPC56835-500MG
APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Vzorec:
C₇H₆BrFO Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261252 CAS číslo: 550400-07-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...