Tisk…
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56831-1G PC56831-5G
APOSPC56831-1GEA 953 CZK
APOSPC56831-1G APOSPC56831-5G
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈F₃N·ClH
MW: 175,58 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22380026
CAS číslo: 1410903-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III