Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 14880 CZK
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29111399
CAS číslo: 1446406-93-4