1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56825-1G
PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA
18620
CZK
APOSPC56825-1G
APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Vzorec:
C₇H₃BrF₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28737890 CAS číslo: 1628442-65-8 |