Tisk…
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 37360 CZK
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Vzorec: C₂₂H₁₀F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01596892
CAS číslo: 1408279-25-3