7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
PC56818-1G
PC56818-250MG
APOSPC56818-1GEA
8070
CZK
APOSPC56818-1G
APOSPC56818-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Vzorec:
C₉H₄ClFOS MW: 214,644 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29477441 CAS číslo: 2035458-56-9 UN: 3261 ADR: 8,III |