2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56811-1G
PC56811-250MG
PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA
5290
CZK
APOSPC56811-1G
APOSPC56811-250MG
APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec:
C₈H₇BrF₂ MW: 221.042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28790334 CAS číslo: 1806333-01-6 UN: 3261 ADR: 8 III |