Tisk…
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 16370 CZK
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250146
CAS číslo: 1378816-28-4