Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56808-1G PC56808-5G PC56808-10G
APOSPC56808-1GEA 4960 CZK
APOSPC56808-1G APOSPC56808-5G APOSPC56808-10G
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847317
CAS číslo: 1192813-41-4