Tisk…
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 18650 CZK
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₆F₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00559321
CAS číslo: 2340-87-6