Tisk…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzene
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 32730 CZK
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Vzorec: C₁₃H₈BrF₃
MW: 301.102 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412188
CAS číslo: 255837-15-1