Tisk…
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 28730 CZK
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036843
CAS číslo: 359828-68-5